L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,5-Dichlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR310159-1G OR310159-250MG OR310159-5G
APOSOR310159-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR310159-1G APOSOR310159-250MG APOSOR310159-5G
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Formule: C₄H₃BCl₂O₂S
MW: 196.85 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09837622
Numéro CAS: 177735-28-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité