Uracil-5-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310205-1G OR310205-500MG
APOSOR310205-1GEA 611 EUR InStock
APOSOR310205-1G APOSOR310205-500MG
Uracil-5-boronic acid
Uracil-5-boronic acid
Formule: C₄H₅BN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318983
Numéro CAS: 70523-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité