Octachloronaphtalène, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR31028-1G OR31028-25G OR31028-5G
APOSOR31028-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR31028-1G APOSOR31028-25G APOSOR31028-5G
Octachloronaphtalène, grade Technique
Octachloronaphtalène
Formule: C₁₀Cl₈
MW: 403,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2234-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité