Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acrylate de 2-hydroxyéthyle 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR31029-500MLEA 94.5 EUR InStock
APOSOR31029-500ML
Acrylate de 2-hydroxyéthyle 95%
Acrylate de 2-hydroxyéthyle


Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C
Densité: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002865
Numéro CAS: 818-61-1
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité