3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR310319-1G OR310319-500MG
APOSOR310319-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR310319-1G APOSOR310319-500MG
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Formule: C5H7Cl3O2
MW: 205,4700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021685
Numéro CAS: 17831-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité