2-Vinylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR31038-1G OR31038-5G OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR31038-1G APOSOR31038-5G APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point de fusion: 94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02066273
Numéro CAS: 27326-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité