tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-2-phenylpiperazine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylpiperazine, 2-Methyl-2-propanyl 2-phenyl-1-piperazinecarboxylate
OR3104-1G OR3104-250MG OR3104-100MG
APOSOR3104-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR3104-1G APOSOR3104-250MG APOSOR3104-100MG
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367734
Numéro CAS: 886766-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité