5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR31053-25GEA 123 EUR InStock
APOSOR31053-25G APOSOR31053-10G APOSOR31053-5G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01740554
Numéro CAS: 1762-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité