tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR310609-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR310609-1G
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₅BrO₂
MW: 271,15 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 108052-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité