3,5-Dibromo-4-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-methylpyridine
OR310632-100G
APOSOR310632-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR310632-100G
3,5-Dibromo-4-picoline
3,5-Dibromo-4-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128859
Numéro CAS: 3430-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité