4-Cyanobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR310641-1GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR310641-1G APOSOR310641-5G APOSOR310641-25G
4-Cyanobenzamide 98%
4-Cyanobenzamide
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Point de fusion: 225…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017133
Numéro CAS: 3034-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité