4-Cyanobenzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Benzoylbenzonitrile
OR310642-1G OR310642-5G
APOSOR310642-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR310642-1G APOSOR310642-5G
4-Cyanobenzophénone 97%
4-Cyanobenzophénone
Formule: C₁₄H₉NO
MW: 207,23 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016382
Numéro CAS: 1503-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité