Cyclopentanecarboxylate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310647-25G
APOSOR310647-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR310647-25G
Cyclopentanecarboxylate de méthyle 97%
Cyclopentanecarboxylate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 158 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019290
Numéro CAS: 4630-80-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité