L-Prolinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
OR3107-5G OR3107-25G
APOSOR3107-5GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR3107-5G APOSOR3107-25G
L-Prolinamide 97%
L-Prolinamide
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005253
Numéro CAS: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité