2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310777-1G OR310777-5G
APOSOR310777-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR310777-1G APOSOR310777-5G
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08144700
Numéro CAS: 344325-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité