5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-6-azaindole
OR310792-5G
APOSOR310792-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR310792-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09907859
Numéro CAS: 131084-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité