4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-Bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
OR310880-5G
APOSOR310880-5GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR310880-5G
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Formule: C₁₁H₁₄BBrO₂
MW: 268,94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318105
Numéro CAS: 183677-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité