2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310925-25G OR310925-5G
APOSOR310925-25GEA 295 EUR InStock
APOSOR310925-25G APOSOR310925-5G
2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride 96%
2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂N₂
MW: 205,0844 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835503
Numéro CAS: 766545-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité