6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310932-1G OR310932-500MG
APOSOR310932-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR310932-1G APOSOR310932-500MG
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO
MW: 199,68 g/mol
Point de fusion: 233…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01717328
Numéro CAS: 57196-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité