(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine 99% e.e.
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310970-1G OR310970-500MG
APOSOR310970-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR310970-1G APOSOR310970-500MG
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine 99% e.e.
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine
Formule: C₇H₉NOS
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151460
Numéro CAS: 60933-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité