N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR311004-1G OR311004-5G
APOSOR311004-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR311004-1G APOSOR311004-5G
N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea
N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea
Formule: C₆H₆BrN₃S
MW: 232,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15525454
Numéro CAS: 31430-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité