4-Benzyltoluène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-benzyl-4-methylbenzene
OR311218-1G OR311218-250MG
APOSOR311218-1GEA 173 EUR InStock
APOSOR311218-1G APOSOR311218-250MG
4-Benzyltoluène 95%
4-Benzyltoluène
Formule: C₁₄H₁₄
Point d'ébullition: 125 °C/9mmHg
Point de fusion: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048102
Numéro CAS: 620-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité