3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
OR3126-1G OR3126-250MG OR3126-5G
APOSOR3126-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR3126-1G APOSOR3126-250MG APOSOR3126-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085019
Numéro CAS: 25090-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité