Trimorpholinophosphine oxide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Phosphoric Trimorpholide
OR3128-100G OR3128-25G
APOSOR3128-100GEA 172 EUR InStock
APOSOR3128-100G APOSOR3128-25G
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Trimorpholinophosphine oxide
Formule: C₁₂H₂₄N₃O₄P
MW: 305,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047406
Numéro CAS: 4441-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité