2-Aminobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313018-1G OR313018-5G
APOSOR313018-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR313018-1G APOSOR313018-5G
2-Aminobenzaldéhyde
2-Aminobenzaldehyde
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C/2mmHg
Point de fusion: 37 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007709
Numéro CAS: 529-23-7
EINECS: 208-454-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité