tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR313033-1G OR313033-5G OR313033-25G
APOSOR313033-1GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR313033-1G APOSOR313033-5G APOSOR313033-25G
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426351
Numéro CAS: 164148-92-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité