Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR313039-1G OR313039-5G OR313039-25G
APOSOR313039-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR313039-1G APOSOR313039-5G APOSOR313039-25G
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,1784 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01006747
Numéro CAS: 3284-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité