2-Formyl-5-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methoxypyridine-2-carbaldehyde, 5-Methoxypicolinaldehyde
OR313046-1G
APOSOR313046-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR313046-1G
2-Formyl-5-methoxypyridine
2-Formyl-5-methoxypyridine
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,1360 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234867
Numéro CAS: 22187-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité