5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313048-1G OR313048-250MG OR313048-5G
APOSOR313048-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR313048-1G APOSOR313048-250MG APOSOR313048-5G
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
5-Hydroxypiperidin-2-one
Formule: C5H9NO2
MW: 115,1305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258339
Numéro CAS: 19365-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité