N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)maleimide HCl, N-(2-Aminoethyl)maleimide Hydrochloride, 2-Maleimidoethylamine hydrochloride
OR313050-5G
APOSOR313050-5GEA 127 EUR InStock
APOSOR313050-5G
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 176,60 g/mol
Point de fusion: 163 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800491
Numéro CAS: 134272-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité