1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313062-1G OR313062-250MG
APOSOR313062-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR313062-1G APOSOR313062-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18253770
Numéro CAS: 1354940-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité