3-Chloro-5-methylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313080-100G OR313080-25G OR313080-5G
APOSOR313080-100GEA 145 EUR InStock
APOSOR313080-100G APOSOR313080-25G APOSOR313080-5G
3-Chloro-5-methylaniline 98%
3-Chloro-5-methylaniline
Formule: C7H8ClN
MW: 141,60 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD15527197
Numéro CAS: 29027-20-1
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité