Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR313085-25G OR313085-5G
APOSOR313085-25GEA 302 EUR InStock
APOSOR313085-25G APOSOR313085-5G
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112565
Numéro CAS: 884494-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité