Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR313088-100GEA 241 EUR InStock
APOSOR313088-100G APOSOR313088-5G APOSOR313088-25G
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate 96%
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate
Formule: C₁₂H₂₁NO₆
MW: 275,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094774
Numéro CAS: 59279-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité