5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR313090-1G OR313090-5G
APOSOR313090-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR313090-1G APOSOR313090-5G
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739601
Numéro CAS: 4506-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité