tert-Butyl-4-bromobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313102-25G OR313102-10G
APOSOR313102-25GEA 227 EUR InStock
APOSOR313102-25G APOSOR313102-10G
tert-Butyl-4-bromobenzoate
tert-Butyl-4-bromobenzoate
Formule: C₁₁H₁₃BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093266
Numéro CAS: 59247-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité