3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-Dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-Dimethoxy-2-butanone
OR3133-1G OR3133-25G OR3133-5G
APOSOR3133-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3133-1G APOSOR3133-25G APOSOR3133-5G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C
Densité: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075266
Numéro CAS: 21983-72-2
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité