2-Amino-3-benzyloxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3137-25G OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR3137-25G APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006316
Numéro CAS: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité