5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3145-25GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR3145-25G APOSOR3145-100G
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Point de fusion: 155…161 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460094
Numéro CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité