3-Ciano-4-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Ciano-4-méthylpyridine 97%
3-Ciano-4-méthylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 108…111 °C/20mmHg
Point de fusion: 41…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234272
Numéro CAS: 5444-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité