3-Nitro-4-picoline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3148-25G OR3148-1G OR3148-5G
APOSOR3148-25GEA 344 EUR InStock
APOSOR3148-25G APOSOR3148-1G APOSOR3148-5G
3-Nitro-4-picoline 96%
3-Nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: 24…28 °C
Densité: 1.228 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051829
Numéro CAS: 5832-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité