(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315002-1G OR315002-5G OR315002-25G
APOSOR315002-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR315002-1G APOSOR315002-5G APOSOR315002-25G
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211274
Numéro CAS: 79200-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité