(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR315004-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR315004-25G APOSOR315004-5G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Formule: C₂₀H₁₃O₄P
MW: 348,289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010045
Numéro CAS: 39648-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité