Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315005-100G OR315005-25G OR315005-5G
APOSOR315005-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR315005-100G APOSOR315005-25G APOSOR315005-5G
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Formule: C₈H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798429
Numéro CAS: 52950-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité