(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR315007-10G OR315007-250G OR315007-50G
APOSOR315007-10GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR315007-10G APOSOR315007-250G APOSOR315007-50G
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 0.951 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063747
Numéro CAS: 1121-22-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité