(R)-(+)-Acide malique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR315008-100G OR315008-25G
APOSOR315008-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR315008-100G APOSOR315008-25G
(R)-(+)-Acide malique
(R)-(+)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004245
Numéro CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité