2,7-Di-tert-butylfluorene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315036-25G OR315036-5G
APOSOR315036-25GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR315036-25G APOSOR315036-5G
2,7-Di-tert-butylfluorene
2,7-Di-tert-butylfluorene
Formule: C₂₁H₂₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093998
Numéro CAS: 58775-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité