3,6-Bis(2-méthyl-2-propanyl)-9H-carbazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazole
OR315037-25G OR315037-5G
APOSOR315037-25GEA 101 EUR InStock
APOSOR315037-25G APOSOR315037-5G
3,6-Bis(2-méthyl-2-propanyl)-9H-carbazole 98%
3,6-Bis(2-méthyl-2-propanyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₂₅N
MW: 279,43 g/mol
Point de fusion: 232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425849
Numéro CAS: 37500-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité