1-Chloroisoquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chloroisoquinoléine
1-Chloroisoquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Point d'ébullition: 274…275 °C/768mmHg
Point de fusion: 31…36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00024134
Numéro CAS: 19493-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité