Isoquinoléine-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isoquinolin-1-amine, 1-Aminoisoquinoline
OR315041-5G
APOSOR315041-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR315041-5G
Isoquinoléine-1-amine
Isoquinoléine-1-amine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024137
Numéro CAS: 1532-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité